1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)iodobenzene
OR9246-1G
OR9246-250MG
APOSOR9246-1GEA
270
EUR
APOSOR9246-1G
APOSOR9246-250MG
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole 95%
1-(3-Iodobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Formel:
C₉H₈IN₃ Schmelzpunkt: 53…55.5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08271930 CAS-Nummer: 615534-73-1 |