Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR924260-100G OR924260-25G OR924260-5G
APOSOR924260-100GEA 642 EUR
APOSOR924260-100G APOSOR924260-25G APOSOR924260-5G
Dimethyl 3-aminophthalate 95%
Dimethyl 3-aminophthalate
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09029586
CAS-Nummer: 34529-06-1