(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-HoGln(Trt)-OH, Fmoc-l-hgln(trt)-OH, Fmoc-L-Homogln(Trt)-OH
OR924095-100MG OR924095-250MG
APOSOR924095-100MGEA 78.3 EUR
APOSOR924095-100MG APOSOR924095-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
(S)-Fmoc-2-amino-5-(trityl-carbamoyl)pentanoic acid
Formel: C₄₀H₃₆N₂O₅
Molekulargewicht: 624.724 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03093573
CAS-Nummer: 1263046-43-0