Imidazole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Imidazole hydrochloride
OR924059-100G
OR924059-1KG
OR924059-250G
OR924059-25G
OR924059-500G
APOSOR924059-100GEA
31.9
EUR
APOSOR924059-100G
APOSOR924059-1KG
APOSOR924059-250G
APOSOR924059-25G
APOSOR924059-500G
Imidazole hydrochloride 95%
Imidazole hydrochloride
Formel:
C₃H₄N₂·ClH Molekulargewicht: 104.538 g/mol Schmelzpunkt: 156…162 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012695 CAS-Nummer: 1467-16-9 |