2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923358-1G OR923358-250MG OR923358-100MG
APOSOR923358-1GEA 633 EUR
APOSOR923358-1G APOSOR923358-250MG APOSOR923358-100MG
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formel: C₈H₁₅NO
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11035890
CAS-Nummer: 176-69-2