Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923273-100MG
OR923273-1G
OR923273-250MG
APOSOR923273-100MGEA
161
EUR
APOSOR923273-100MG
APOSOR923273-1G
APOSOR923273-250MG
Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22565620 CAS-Nummer: 79757-20-3 |