Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923171-1G OR923171-250MG
APOSOR923171-1GEA 109 EUR
APOSOR923171-1G APOSOR923171-250MG
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13174781
CAS-Nummer: 73955-53-0