5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923126-1G OR923126-5G
APOSOR923126-1GEA 261 EUR
APOSOR923126-1G APOSOR923126-5G
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole
Formel: C₁₂H₁₅NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027425
CAS-Nummer: 40874-54-2