2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR923076-100MG
OR923076-1G
OR923076-250MG
APOSOR923076-100MGEA
154
EUR
APOSOR923076-100MG
APOSOR923076-1G
APOSOR923076-250MG
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone
Formel:
C₆H₁₁BrO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20621521 CAS-Nummer: 29583-93-5 |