(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922857-100G
OR922857-25G
APOSOR922857-100GEA
65.8
EUR
APOSOR922857-100G
APOSOR922857-25G
(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid 98%
(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275445 CAS-Nummer: 5709-98-8 |