4-Methylthiophen-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922825-100MG
OR922825-1G
OR922825-250MG
APOSOR922825-100MGEA
168
EUR
APOSOR922825-100MG
APOSOR922825-1G
APOSOR922825-250MG
4-Methylthiophen-3-amine 95%
4-Methylthiophen-3-amine
Formel:
C₅H₇NS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09907775 CAS-Nummer: 23967-97-7 |