N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2S,3S)-Boc-β-methyl-L-Phe-OH
OR922464-100MG OR922464-25MG
APOSOR922464-100MGEA 91.5 EUR
APOSOR922464-100MG APOSOR922464-25MG
N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine 97%
N-BOC-erythro-L-β-Methylphenylalanine
Formel: C₁₅H₂₁NO₄
Schmelzpunkt: 101…105 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00800584
CAS-Nummer: 90731-57-0