4-(Bromomethyl)benzamide 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR922175-250MG OR922175-1G OR922175-5G
APOSOR922175-250MGEA 132 EUR
APOSOR922175-250MG APOSOR922175-1G APOSOR922175-5G
4-(Bromomethyl)benzamide 96%
4-(Bromomethyl)benzamide
Formel: C₈H₈BrNO
Molekulargewicht: 214.059 g/mol
Schmelzpunkt: 181 … 182 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09743698
CAS-Nummer: 58914-40-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR