5-Cyanonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Cyanopyridine-3-carboxylic acid
OR921786-250MG OR921786-1G
APOSOR921786-250MGEA 122 EUR
APOSOR921786-250MG APOSOR921786-1G
5-Cyanonicotinic acid
5-Cyanonicotinic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367904
CAS-Nummer: 887579-62-6