1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921769-1G
OR921769-250MG
APOSOR921769-1GEA
841
EUR
APOSOR921769-1G
APOSOR921769-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19221668 CAS-Nummer: 25957-69-1 |