Methyl 5-(methylamino)nicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921634-1G OR921634-250MG
APOSOR921634-1GEA 632 EUR
APOSOR921634-1G APOSOR921634-250MG
Methyl 5-(methylamino)nicotinate 95%
Methyl 5-(methylamino)nicotinate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18256217
CAS-Nummer: 91702-86-2