4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921486-100MG OR921486-1G OR921486-250MG
APOSOR921486-100MGEA 29 EUR
APOSOR921486-100MG APOSOR921486-1G APOSOR921486-250MG
4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine 95%
4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Formel: C₆H₇BrN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16606103
CAS-Nummer: 126325-48-2