4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921326-1G OR921326-250MG
APOSOR921326-1GEA 632 EUR
APOSOR921326-1G APOSOR921326-250MG
4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol 98%
4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol
Formel: C₇H₁₀O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18814953
CAS-Nummer: 57385-16-7