(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921307-1G OR921307-250MG
APOSOR921307-1GEA 841 EUR
APOSOR921307-1G APOSOR921307-250MG
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Formel: C₇H₁₆N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111639
CAS-Nummer: 1149384-35-9