2-Norbornaneacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921286-25G OR921286-5G OR921286-100MG OR921286-250MG
APOSOR921286-25GEA 0 EUR
APOSOR921286-25G APOSOR921286-5G APOSOR921286-100MG APOSOR921286-250MG
2-Norbornaneacetic acid 95%
2-Norbornaneacetic acid
Formel: C₉H₁₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167582
CAS-Nummer: 1007-01-8