(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: [5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]benzene, 5-(Aminomethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
OR9209-1G OR9209-250MG
APOSOR9209-1GEA 433 EUR
APOSOR9209-1G APOSOR9209-250MG
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Schmelzpunkt: 47.5…49.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271943
CAS-Nummer: 876728-39-1
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III