3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920584-1G OR920584-250MG
APOSOR920584-1GEA 319 EUR
APOSOR920584-1G APOSOR920584-250MG
3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95%
3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Formel: C₆H₁₂N₂·2ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22689350
CAS-Nummer: 90673-35-1