1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-2-(methylthio)imidazole
OR920436-1G
OR920436-5G
APOSOR920436-1GEA
46.4
EUR
APOSOR920436-1G
APOSOR920436-5G
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole
Formel:
C₅H₈N₂S Molekulargewicht: 128.195 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25959069 CAS-Nummer: 14486-52-3 |