3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919394-1G OR919394-5G
APOSOR919394-1GEA 184 EUR
APOSOR919394-1G APOSOR919394-5G
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13152308
CAS-Nummer: 69574-07-8