5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919040-1G
OR919040-5G
APOSOR919040-1GEA
248
EUR
APOSOR919040-1G
APOSOR919040-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₉NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05863424 CAS-Nummer: 952569-58-3 |