4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918935-1G OR918935-250MG
APOSOR918935-1GEA 125 EUR
APOSOR918935-1G APOSOR918935-250MG
4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine 98%
4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16987924
CAS-Nummer: 26740-71-6