4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918917-1G OR918917-5G
APOSOR918917-1GEA 50.2 EUR
APOSOR918917-1G APOSOR918917-5G
4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride 98%
4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride
Formel: C₈H₁₁NO·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01707511
CAS-Nummer: 5882-48-4