6-(Ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-(Ethoxycarbonyl)picolinic acid
OR918772-10G OR918772-1G OR918772-5G
APOSOR918772-10GEA 235 EUR
APOSOR918772-10G APOSOR918772-1G APOSOR918772-5G
6-(Ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-(Ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₉NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00806154
CAS-Nummer: 21855-16-3