5-Bromo-D-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918520-1G OR918520-250MG OR918520-500MG
APOSOR918520-1GEA 654 EUR
APOSOR918520-1G APOSOR918520-250MG APOSOR918520-500MG
5-Bromo-D-tryptophan 97%
5-Bromo-D-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Molekulargewicht: 283.121 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264327
CAS-Nummer: 93299-40-2