Methylsuccinic anhydride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918278-100G OR918278-25G
APOSOR918278-100GEA 65.8 EUR
APOSOR918278-100G APOSOR918278-25G
Methylsuccinic anhydride 98%
Methylsuccinic anhydride
Formel: C₅H₆O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005527
CAS-Nummer: 4100-80-5