1-Propylhydrazine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918051-1G OR918051-250MG OR918051-5G
APOSOR918051-1GEA 69.6 EUR
APOSOR918051-1G APOSOR918051-250MG APOSOR918051-5G
1-Propylhydrazine hydrochloride 95%
1-Propylhydrazine hydrochloride
Formel: C₃H₁₀N₂·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320515
CAS-Nummer: 56795-66-5