N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
OR917990-1G OR917990-250MG
APOSOR917990-1GEA 277 EUR
APOSOR917990-1G APOSOR917990-250MG
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
Formel: C₈H₉N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00524803
CAS-Nummer: 17228-38-5