7-Chloro-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR917825-250MG OR917825-500MG
APOSOR917825-250MGEA 589 EUR
APOSOR917825-250MG APOSOR917825-500MG
7-Chloro-L-tryptophan 97%
7-Chloro-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Molekulargewicht: 238.67 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264322
CAS-Nummer: 73945-46-7