7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917812-1G OR917812-5G
APOSOR917812-1GEA 71.2 EUR
APOSOR917812-1G APOSOR917812-5G
7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
7-Methoxyquinoline hydrochloride
Formel: C₁₀H₉NO·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22683321
CAS-Nummer: 1418117-82-4