Benzyl glycolate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917631-100G OR917631-25G
APOSOR917631-100GEA 104 EUR
APOSOR917631-100G APOSOR917631-25G
Benzyl glycolate 97%
Benzyl glycolate
Formel: C₉H₁₀O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191776
CAS-Nummer: 30379-58-9