Cyclohexylsulphamoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917027-1G OR917027-250MG
APOSOR917027-1GEA 531 EUR
APOSOR917027-1G APOSOR917027-250MG
Cyclohexylsulphamoyl chloride 95%
Cyclohexylsulphamoyl chloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109158
CAS-Nummer: 10314-35-9