{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]-1H-imidazole, 4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
OR9170-1G OR9170-250MG
APOSOR9170-1GEA 321 EUR
APOSOR9170-1G APOSOR9170-250MG
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Molekulargewicht: 188.226 g/mol
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271921
CAS-Nummer: 103573-92-8
UN-Nummer: 3259
ADR: 8 III