4-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR916878-1G OR916878-250MG
APOSOR916878-1GEA 68.7 EUR
APOSOR916878-1G APOSOR916878-250MG
4-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
4-Chloroisoindoline hydrochloride
Formel: C₈H₈ClN·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110370
CAS-Nummer: 924304-73-4