Boc-d-homoserine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR916500-1G
OR916500-25G
OR916500-5G
APOSOR916500-1GEA
74.1
EUR
APOSOR916500-1G
APOSOR916500-25G
APOSOR916500-5G
Boc-d-homoserine
Boc-d-homoserine
Formel:
C₉H₁₇NO₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12545888 CAS-Nummer: 745011-75-0 |