2-Methyl-4-o-tolylbut-3-yn-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR914639-1G OR914639-25G OR914639-5G
APOSOR914639-1GEA 125 EUR
APOSOR914639-1G APOSOR914639-25G APOSOR914639-5G
2-Methyl-4-o-tolylbut-3-yn-2-ol 98%
2-Methyl-4-o-tolylbut-3-yn-2-ol
Formel: C₁₂H₁₄O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13195741
CAS-Nummer: 40888-14-0