1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-O-Benzyl 1-O-tert-butyl 2-(hydroxymethyl)piperazine-1,4-dicarboxylate, 4-Benzyl 1-tert-butyl 2-(hydroxymethyl)piperazine-1,4-dicarboxylate
OR914186-1G
OR914186-250MG
APOSOR914186-1GEA
763
EUR
APOSOR914186-1G
APOSOR914186-250MG
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Formel:
C₁₈H₂₆N₂O₅ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17676397 CAS-Nummer: 557056-07-2 |