(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913884-1G
OR913884-250MG
APOSOR913884-1GEA
435
EUR
APOSOR913884-1G
APOSOR913884-250MG
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide 95%
(S)-2-Methylbutane-2-sulphinamide
Formel:
C₅H₁₃NOS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11707201 CAS-Nummer: 861821-90-1 |