(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913722-1G
OR913722-250MG
APOSOR913722-1GEA
593
EUR
APOSOR913722-1G
APOSOR913722-250MG
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride 95%
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride
Formel:
C₄H₆N₂S·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683061 CAS-Nummer: 391248-17-2 |