(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-3-(p-Methylphenyl)-beta-alanine
OR913672-1G
OR913672-5G
APOSOR913672-1GEA
106
EUR
APOSOR913672-1G
APOSOR913672-5G
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840389 CAS-Nummer: 479064-87-4 |