Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913340-1G
OR913340-250MG
APOSOR913340-1GEA
151
EUR
APOSOR913340-1G
APOSOR913340-250MG
Methyl oxindole-4-carboxylate 95%
Methyl oxindole-4-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08277245 CAS-Nummer: 90924-46-2 |