(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: [3-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]benzene, 3-(Aminomethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole

OR9131-1G OR9131-250MG
APOSOR9131-1GEA 313 EUR
APOSOR9131-1G APOSOR9131-250MG
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine 95+%
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Molekulargewicht: 187.241 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271937
CAS-Nummer: 869901-12-2
UN-Nummer: 2735
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR