N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR913071-1G OR913071-25G OR913071-5G
APOSOR913071-1GEA 145 EUR
APOSOR913071-1G APOSOR913071-25G APOSOR913071-5G
N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
N-tert-Butyl-2-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16170799
CAS-Nummer: 28458-45-9