(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-1-(Pyridin-3-yl)ethanamine dihydrochloride
OR913004-1G OR913004-250MG
APOSOR913004-1GEA 549 EUR
APOSOR913004-1G APOSOR913004-250MG
(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride 97%
(R)-1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₀N₂·2ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14705582
CAS-Nummer: 40154-79-8