3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-[3-(Aminomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole, [3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methylamine
OR9129-1G OR9129-250MG
APOSOR9129-1GEA 1250 EUR
APOSOR9129-1G APOSOR9129-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀N₄
Siedepunkt: 140…142 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271898
CAS-Nummer: 741717-66-8
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III