3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 3,4-diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR912894-1G
OR912894-5G
APOSOR912894-1GEA
223
EUR
APOSOR912894-1G
APOSOR912894-5G
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₁₁H₁₇NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03453113 CAS-Nummer: 97336-41-9 |